About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C139H230N46O42S4
Peso molecular:
3345.86
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥75%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Ala-Pro-Asp-Cys-Cys-Arg-Gln-Lys-Thr-Cys-Ser-Cys-Arg-Ile-Tyr-Asp-Ile-Leu-Arg-Gly-Thr-Gly-Asn-His-Ala-Ala-Gly-Ile-Leu-Thr-Leu-NH2
Aplicação
Orexins/Hypocretins, Orexin A/ hypocretin-1 and Orexin B/ hypocretin-2, are excitatory neuropeptides that mediate there effects via two receptors, OX-1 and OX-2. Orexins are involved in food intake, obesity regulation, energy homeostasis and differentiation.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)