Documentos Principais
SCP0021
Sigma-Aldrich
Angiotensinogen 1-14 Renin Substrate porcine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C85H123N21O20
Peso molecular:
1759.01
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥70%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-Leu-Val-Tyr-Ser
Aplicação
Renin (angiotensinogenase) which hydrolyzes angiotensinogen is a component of the renin-angiotensin system (RAS) that regulates vasoconstriction and blood pressure. Angiotensinogen 1-14 (DRVYIHPFHLLVYS) may be used as a substrate for renin. A variety of renin substrates may be built around the minimal sequence His-Pro-Phe-His-Leu-Leu-Val-Tyr (HPFHLLVY).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)