SCJ4600049
CF™ 660C maleimide
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90% (TLC)
Formulário
solid
peso molecular
~3234 g/mol
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (coeficiente de extinção)
200000 at 667 nm
razão de absorbância
A280/667 nm 0.08
fluorescência
λex 633, 635 or 640 nm (Flow cytometry lab)
λex 633, 635 or 640 nm (Microscopy laser line)
λex 667 nm; λem 685 nm
adequação
suitable for fluorescence
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Características e benefícios
Nota de preparo
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)