SCJ4600013
CF™ 405S succinimidyl ester
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
Ensaio
≥90% (TLC)
Formulário
solid
peso molecular
~1169 g/mol (free acid)
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (coeficiente de extinção)
33000 at 404 nm
razão de absorbância
A280/404 nm 0.7
fluorescência
λex 360, 405 or 407 nm (Flow cytometry laser line)
λex 404 nm; λem 431 nm
λex 405 nm (Microscopy laser line)
adequação
suitable for fluorescence
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- to label diphtheria toxoid (DT) to determine the percentage of DT associated with liposomes
- in the preparation of the dye-encapsulated silica nanoparticles (CF 405S SiNP)
- as a fluorescent dye for the fluorescent labeling of native human serum albumin (HSA) (HSAUT)
Características e benefícios
Nota de preparo
Reconstituição
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)