Key Documents
SBP3500427
Sigma-Aldrich
DR5 Blocking Peptide for SAB3500427
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
forma
liquid
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
200 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Imunogênio
20 amino acids near the carboxy terminus of human DR5.
Aplicação
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Ligação
This peptide blocks the action of antibody SAB3500427.