Documentos Principais
SBP3195
Sigma-Aldrich
Caspase-12 Blocking Peptide (Large) for PRS3195
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
forma
liquid
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
200 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Imunogênio
18 amino acids within the large cleavage product of murine caspase-12.
Aplicação
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Ligação
This peptide blocks the action of antibody PRS3195.