Documentos Principais
SAE0051
Sigma-Aldrich
Glycerol 3-phosphate Oxidase from Enterococcus sp.
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Sinônimo(s):
sn-Glycerol 3-phosphate:oxygen 2-oxidoreductase, GPO, L-Glycerol 3-phosphate Oxidase
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥35 unit/mg solid
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Glycerol 3-phosphate oxidase is a member of the cytoplasmic oxygen utilizing catabolic enzymes. It is usually a cytoplasmic protein, present in M. pneumoniae. It is produced from glycerophospholipids, that are normally found in the respiratory tract. Glycerol 3-phosphate oxidase helps to reduce dioxygen to water/hydrogen peroxide.
Definição da unidade
One unit will oxidize 1.0 micromole of L-glycerol 3-phosphate to dihydroxyacetone phosphate with the formation of H2O2 per min at pH 7.0 and 37 deg C.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mollicutes: molecular biology and pathogenesis (2014)
Advances in Microbial Physiology: Volume 73, 73 (2018)