SAE0021
Pyruvate Kinase M2 human
recombinant, expressed in E. coli, specific activity ≥100 unit/mg protein
Sinônimo(s):
Cytosolic Thyroid hormone-binding protein (CTHBP), M2-PK, OPA-interacting protein 3 (OIP-3), PKM2, Pyruvate kinase 3 (PK3), Pyruvate kinase muscle isozyme, p58
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥100 units/mg protein
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2