SRP0189
Pyruvate kinase M2 Active from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
M2-PK tumor, OPA-interacting protein 3 (OIP-3), Pyruvate kinase 3 (PK3), Pyruvate kinase, muscle, Thyroid hormone-binding protein 1 (THBP1)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
58 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
mouse ... PKM2(18746)
Descrição geral
Murine Pyruvate kinase M2 (PKM2) (GenBank Accession No. NM_011099), amino acids 2-end, with N-terminal His tag, MW = 58kDa, expressed in an Escherichia coli expression system.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
We presents an article about the Warburg effect, and how it is the enhanced conversion of glucose to lactate observed in tumor cells, even in the presence of normal levels of oxygen. Otto Heinrich Warburg demonstrated in 1924 that cancer cells show an increased dependence on glycolysis to meet their energy needs, regardless of whether they were well-oxygenated or not.