Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
SAB5703033
Sigma-Aldrich
Anti-eEF2 Antibody, clone 4E2Z5, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
EEF-2, EF-2, EF2, SCA26
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
clone:
4E2Z5, monoclonal
application:
IF
IHC
WB
reatividade de espécies:
rat, human, rat
técnica(s):
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
4E2Z5, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
100 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
0.33 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
IYGVLNRKRGHVFEESQVAGTPMFVVKAYLPVNESFGFTADLRSNTGGQAFPQCVFDHWQILPGDPFDNSSRPSQVVAETRKRKGLKEGIPALDNFLDKL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EEF2(1938)
Descrição geral
This gene encodes a member of the GTP-binding translation elongation factor family. This protein is an essential factor for protein synthesis. It promotes the GTP-dependent translocation of the nascent protein chain from the A-site to the P-site of the ribosome. This protein is completely inactivated by EF-2 kinase phosporylation. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 759-858 of human eEF2 (P13639).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB, IHC, IF/ICC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)