SAB5703027
Anti-ADRA1A Antibody, clone 4G10W8, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
ADRA1A, ADRA1C, ADRA1L1, ALPHA1AAR, adrenoceptor alpha 1A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
4G10W8, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
58 kDa
reatividade de espécies
mouse, mouse
concentração
1.00 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
VWALSLVISIGPLFGWRQPAPEDETICQINEEPGYVLFSALGSFYLPLAIILVMYCRVYVVAKRESRGLKSGLKTDKSDSEQVTLRIHRKNAPAGGSGMAS
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ADRA1A(148)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)