Documentos Principais
SAB5703022
Sigma-Aldrich
Anti-STXBP1 Antibody, clone 1N7U1, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
MUNC18-1, NSEC1, P67, RBSEC1, UNC18
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
1N7U1, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
70 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
0.2 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
STYDKIRIILLYIFLKNGITEENLNKLIQHAQIPPEDSEIITNMAHLGVPIVTDSTLRRRSKPERKERISEQTYQLSRWTPIIKDIMEDTIEDKLDTKHYP
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... STXBP1(6812)
Descrição geral
This gene encodes a syntaxin-binding protein. The encoded protein appears to play a role in release of neurotransmitters via regulation of syntaxin, a transmembrane attachment protein receptor. Mutations in this gene have been associated with infantile epileptic encephalopathy-4. Alternatively spliced transcript variants have been described. [provided by RefSeq, Feb 2010]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 400-500 of human STXBP1 (P61764).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB, IHC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)