Key Documents
AB9842
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Munc-18 (Ser515) Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
ANC18HA, Munc18-1, n-Sec1, nSsec1, NSEC1A, p67, Protein unc-18 homolog 1, Protein unc-18 homolog A, rbSec1, rbSec1A, rbSec1B, Sec1, Syntaxin-binding protein 1, Unc18-1, Unc-18A, Unc-18 homolog, Stxbp1, Unc18a
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer515)
Informações sobre genes
Especificidade
Munc-18, phospho Serine 515. The antibody recognizes a protein of ~65 kDa corresponding to Munc-18, phospho Serine 515 in lysates from rat cortex. Immunolabeling is blocked by the phosphopeptide used as the immunogen but not the corresponding non-phosphopeptide.
The immunogen has 100% homology with human, mouse, non-human primates, bovine, canine, chicken and Xenopus.
Imunogênio
Synthetic peptide corresponds to sequence surrounding the phosphoserine 515 site of rat Munc-18.
Aplicação
This Anti-phospho-Munc-18 (Ser515) Antibody is validated for use in WB for the detection of phospho-Munc-18 (Ser515).
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2