Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
SAB5702917
Sigma-Aldrich
Anti-Myeloperoxidase (MPO) Antibody, clone 0J10S7, Rabbit Monoclonal
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
clone:
0J10S7, monoclonal
application:
IHC
WB
reatividade de espécies:
mouse, mouse
técnica(s):
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
0J10S7, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
13 kDa
reatividade de espécies
mouse, mouse
concentração
1.10 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
GVSEPLKRKGRVGPLLACIIGTQFRKLRDGDRFWWENEGVFSMQQRQALAQISLPRIICDNTGITTVSKNNIFMSNSYPRDFVNCSTLPALNLASWREAS
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MPO(4353)
Descrição geral
Myeloperoxidase (MPO) is a heme protein synthesized during myeloid differentiation that constitutes the major component of neutrophil azurophilic granules. Produced as a single chain precursor, myeloperoxidase is subsequently cleaved into a light and heavy chain. The mature myeloperoxidase is a tetramer composed of 2 light chains and 2 heavy chains. This enzyme produces hypohalous acids central to the microbicidal activity of neutrophils. [provided by RefSeq, Nov 2014]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 646-745 of human Myeloperoxidase (MPO) (NP_000241.1).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB, IHC
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)