SAB5702707
Anti-Nectin 2/CD112 Antibody, clone 3H0G2, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CD112, HVEB, PRR2, PVRL2, PVRR2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
3H0G2, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
72 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.42 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
TPKAKLEAQEMPSQLFTLGASEHSPLKTPYFDAGASCTEQEMPRYHELPTLEERSGPLHPGATSLGSPIPVPPGPPAVEDVSLDLEDEEGEEEEEYLDKINPIYDALSYSSPSDSYQGKGFVMSRAMYV
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NECTIN2(5819)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1