SAB5702607
Anti-ESRα Antibody, clone 4L8K5, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
ESR1,ER,ESR,ESRA,ESTRR,Era,NR3A1,ER alpha
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
4L8K5, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
66 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
1.33 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:1000 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
AVYNYPEGAAYEFNAAAAANAQVYGQTGLPYGPGSEAAAFGSNGLGGFPPLNSVSPSPLMLLHPPPQLSPFLQPHGQQVPYYLENEPSGYTVREAGPPAFY
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ESR1(2099)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)