SAB5702463
Anti-TTR Antibody, clone 5H4L7, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CTS, CTS1, HEL111, HsT2651, PALB, TBPA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
5H4L7, monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
mouse, mouse
concentração
0.50 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
KTSESGELHGLTTEEEFVEGIYKVEIDTKSYWKALGISPFHEHAEVVFTANDSGPRRYTIAALLSPYSYSTTAVVTNPKE
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TTR(7276)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1