Key Documents
SAB5702343
Sigma-Aldrich
Anti-SIRT6 Antibody, clone 1D0L6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
SIR2L6
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
1D0L6, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
40 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
1.1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
GYVDEVMTRLMKHLGLEIPAWDGPRVLERALPPLPRPPTPKLEPKEESPTRINGSIPAGPKQEPCAQHNGSEPASPKRERPTSPAPHRPPKRVKAKAVPS
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SIRT6(51548)
Descrição geral
This gene encodes a member of the sirtuin family of NAD-dependent enzymes that are implicated in cellular stress resistance, genomic stability, aging and energy homeostasis. The encoded protein is localized to the nucleus, exhibits ADP-ribosyl transferase and histone deacetylase activities, and plays a role in DNA repair, maintenance of telomeric chromatin, inflammation, lipid and glucose metabolism. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq, Mar 2016]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 256-355 of human SIRT6 (Q8N6T7).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1