Documentos Principais
SAB5702246
Sigma-Aldrich
Anti-SARS-CoV-2 N Protein ,BSA and glycerol freeAntibody, clone 4Z6T2, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
Nucleoprotein, NP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
4Z6T2, monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
SARS coronavirus
concentração
1.9mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
cor
colorless
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
SARS coronavirus ... Nucleoprotein(1489678)
Descrição geral
Packages the positive strand viral genome RNA into a helical ribonucleocapsid (RNP and plays a fundamental role during virion assembly through its interactions with the viral genome and membrane protein M. Plays an important role in enhancing the efficiency of subgenomic viral RNA transcription as well as viral replication. May modulate transforming growth factor-beta signaling by binding host SMAD3.
Imunogênio
PBS with 0.05% proclin300,pH7.3.
Recombinant fusion protein of SARS-CoV-2 Nucleoprotein.
Aplicação
DB, WB, IF/ICC
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)