Documentos Principais
SAB5702189
Sigma-Aldrich
Anti-LHX3 Antibody, clone 0F3J8, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CPHD3, LIM3, M2-LHX3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
0F3J8, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
43 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.32 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
DSDAEVSFPDEPSLAEMGPANGLYGSLGEPTQALGRPSGALGNFSLEHGGLAGPEQYRELRPGSPYGVPPSPAAPQSLPGPQPLLSSLVYPDTSLGLVPSG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LHX3(8022)
Descrição geral
This gene encodes a member of a large family of proteins which carry the LIM domain, a unique cysteine-rich zinc-binding domain. The encoded protein is a transcription factor that is required for pituitary development and motor neuron specification. Mutations in this gene cause combined pituitary hormone deficiency 3. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq, Dec 2015]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 250-350 of human LHX3 (Q9UBR4).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)