WH0008022M8
Monoclonal Anti-LHX3 antibody produced in mouse
clone 2C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-DKFZp762A2013, Anti-LIM homeobox 3, Anti-M2LHX3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2C10, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LHX3(8022)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
RWGQYFRNMKRSRGGSKSDKDSVQEGQDSDAEVSFPDEPSLAEMGPANGLYGSLGEPTQALGRPSGALGNFSLEHGGLAGPEQYRELRP
Características e benefícios
forma física
Informações legais