MABF121
Anti-SV40 Large T Antigen Antibody, clone PAb416
clone PAb416, from mouse
Sinônimo(s):
Large T antigen, LT, LT-AG
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PAb416, monoclonal
reatividade de espécies
SV40-infected cells
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected SV40 Large T Antigen in 10 µg of Cos-1 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Cos-1 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1