SAB5702145
Anti-HNF3β/FOXA2 Antibody, clone 9O4M2, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
FOXA2,HNF3B,TCF3B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
9O4M2, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
52 kDa
reatividade de espécies
human, rat
concentração
2 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MLGAVKMEGHEPSDWSSYYAEPEGYSSVSNMNAGLGMNGMNTYMSMSAAAMGSGSGNMSAGSMNMSSYVGAGMSPSLAGMSPGAGAMAGMGGSAGAAGVA
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... Foxa2(3170)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1