SAB5702097
Anti-Insulin Antibody, clone 4C3Y9, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
IDDM,IDDM1,IDDM2,ILPR,IRDN,MODY10,INS,Insulin,insulin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
4C3Y9, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
12 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat
concentração
0.8 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MALWMRLLPLLALLALWGPDPAAAFVNQHLCGSHLVEALYLVCGERGFFYTPKTRREAEDLQVGQVELGGGPGAGSLQPLALEGSLQKRGIVEQCCTSIC
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... INS(3630)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1