Merck
Todas as fotos(7)
Documentos Principais
SAB5701487
Sigma-Aldrich
Anti-NONO/p54nrb antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
0.33 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NONO(4841)
Descrição geral
This gene encodes an RNA-binding protein which plays various roles in the nucleus, including transcriptional regulation and RNA splicing. A rearrangement between this gene and the transcription factor E3 gene has been observed in papillary renal cell carcinoma. Alternatively spliced transcript variants have been described. Pseudogenes exist on Chromosomes 2 and 16. [provided by RefSeq, Feb 2009]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human NONO/p54nrb
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5701487-100UL4065267670614