Merck
Todas as fotos(8)
Documentos Principais
SAB5701022
Sigma-Aldrich
Anti- SHMT2 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
2.83 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SHMT2(6472)
Descrição geral
This gene encodes the mitochondrial form of a pyridoxal phosphate-dependent enzyme that catalyzes the reversible reaction of serine and tetrahydrofolate to glycine and 5,10-methylene tetrahydrofolate. The encoded product is primarily responsible for glycine synthesis. The activity of the encoded protein has been suggested to be the primary source of intracellular glycine. The gene which encodes the cytosolic form of this enzyme is located on chromosome 17. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 265-504 of human SHMT2 (NP_005403.2).
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)