Merck
Todas as fotos(11)
Key Documents
SAB5700331
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PRKAA1-T183/PRKAA2-T172 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
AMPKa1/AMPKa2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
64
65
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
1.69 mg/ml
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr1832/pThr172)
Informações sobre genes
human ... PRKAA1(5562)
Imunogênio
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T172 of human AMPKα
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1