Documentos Principais
SAB5700319
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-MET-Y1349 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
AUTS9, DFNB97, HGFR, MET, RCCP2, c-Met
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
clone:
polyclonal
application:
IF
IHC
WB
reatividade de espécies:
human
técnica(s):
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
155
157
85
reatividade de espécies
human
concentração
3.04 mg/ml
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr1349)
Informações sobre genes
human ... MET(4233)
Descrição geral
This gene encodes a member of the receptor tyrosine kinase family of proteins and the product of the proto-oncogene MET. The encoded preproprotein is proteolytically processed to generate alpha and beta subunits that are linked via disulfide bonds to form the mature receptor. Further processing of the beta subunit results in the formation of the M10 peptide, which has been shown to reduce lung fibrosis. Binding of its ligand, hepatocyte growth factor, induces dimerization and activation of the receptor, which plays a role in cellular survival, embryogenesis, and cellular migration and invasion. Mutations in this gene are associated with papillary renal cell carcinoma, hepatocellular carcinoma, and various head and neck cancers. Amplification and overexpression of this gene are also associated with multiple human cancers.
Imunogênio
A synthetic phosphorylated peptide around Y1349 of human MET (NP_000236.2).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)