OH30430073
Ohaus® PR Precision Balance
Model PR523/E, weighing capacity 520 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Sinônimo(s):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
metal weighing plate
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ohaus® 30430073
capacidade de pesagem faixa de medição
520 g, resolution: 0.001 g
diâmetro do tacho de pesagem
12 cm
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
OH30430073-1EA | 4065266750829 |