SAB5700152
Anti-MMP9 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
CLG4B, GELB, MANDP2, MMP-9, MMP9
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
78
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
0.7 mg/ml
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
1 of 4
Este Item | SAB5700633 | SAB5700679 | AV33090 |
---|---|---|---|
affinity isolated antibody | affinity isolated antibody | affinity isolated antibody | IgG fraction of antiserum |
100 | 100 | 100 | 100 |
human, mouse, rat | human, rat, mouse | rat, mouse, human | human, dog, mouse, guinea pig, horse, bovine, sheep, rat, rabbit |
immunofluorescence: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000 | immunofluorescence: 1:50-1:200, immunohistochemistry: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000 | western blot: 1:500-1:2000 | immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable |
buffered aqueous solution | buffered aqueous solution | buffered aqueous solution | buffered aqueous solution |
Descrição geral
Imunogênio
forma física
Armazenamento e estabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Precisa de uma amostra de COA?
Este é um exemplo de Certificado de análise (COA) e pode não representar um lote recém-fabricado deste produto específico.