Key Documents
SAB5700130
Sigma-Aldrich
Anti-SCD antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
FADS5, MSTP008, SCD, SCD1, SCDOS, hSCD1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
41
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
0.97 mg/ml
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SCD(6319)
Descrição geral
This gene encodes an enzyme involved in fatty acid biosynthesis, primarily the synthesis of oleic acid. The protein belongs to the fatty acid desaturase family and is an integral membrane protein located in the endoplasmic reticulum. Transcripts of approximately 3.9 and 5.2 kb, differing only by alternative polyadenlyation signals, have been detected. A gene encoding a similar enzyme is located on chromosome 4 and a pseudogene of this gene is located on chromosome 17.
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200 to the C-terminus of human SCD (NP_005054.3).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,23.5% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1