Documentos Principais
SAB5700024
Sigma-Aldrich
Anti-HINT1 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
HINT, HINT1, NMAN, PKCI-1, PRKCNH1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
13
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
2.23 mg/ml
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HINT1(3094)
Descrição geral
This gene encodes a protein that hydrolyzes purine nucleotide phosphoramidates substrates, including AMP-morpholidate, AMP-N-alanine methyl ester, AMP-alpha-acetyl lysine methyl ester, and AMP-NH2. The encoded protein interacts with these substrates via a histidine triad motif. This gene is considered a tumor suppressor gene. In addition, mutations in this gene can cause autosomal recessive neuromyotonia and axonal neuropathy. There are several related pseudogenes on chromosome 7. Several transcript variants have been observed.
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-126 of human HINT1 (NP_005331.1).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)