MSST0018
SILu™Lite IL6 Interleukin 6 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS protein standard
Sinônimo(s):
B-cell stimulatory factor 2 (BSF-2), CTL differentiation factor (CDF), Hybridoma growth factor, IL-6, Interferon beta-2 (IFN-beta-2)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
20812.7
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
adequação
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... IL6(3569)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Suggested Quantitative Analysis Parameters
(MRM settings provided for three suggested peptides)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)