Documentos Principais
SAB5700022
Sigma-Aldrich
Anti-ROCK1 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
P160ROCK, ROCK-I, ROCK1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
clone:
polyclonal
application:
IHC
IP
WB
reatividade de espécies:
rat, human, mouse
técnica(s):
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
citations:
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
158
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
1.67 mg/ml
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ROCK1(6093)
Descrição geral
This gene encodes a protein serine/threonine kinase that is activated when bound to the GTP-bound form of Rho. The small GTPase Rho regulates formation of focal adhesions and stress fibers of fibroblasts, as well as adhesion and aggregation of platelets and lymphocytes by shuttling between the inactive GDP-bound form and the active GTP-bound form. Rho is also essential in cytokinesis and plays a role in transcriptional activation by serum response factor. This protein, a downstream effector of Rho, phosphorylates and activates LIM kinase, which in turn, phosphorylates cofilin, inhibiting its actin-depolymerizing activity. A pseudogene, related to this gene, is also located on chromosome 18.
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 400-660 of human ROCK1 (NP_005397.1).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)