Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
SAB5700017
Sigma-Aldrich
Anti-NeuN antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
FOX-3, FOX3, HRNBP3, NEUN, NeuN, RBFOX3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
33
35
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
5.55 mg/ml
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RBFOX3(146713)
Descrição geral
This gene encodes a member of the RNA-binding FOX protein family which is involved in the regulation of alternative splicing of pre-mRNA. The protein has an N-terminal proline-rich region, an RNA recognition motif (RRM) domain, and a C-terminal alanine-rich region. This gene produces the neuronal nuclei (NeuN) antigen that has been widely used as a marker for post-mitotic neurons. This gene has its highest expression in the central nervous system and plays a prominent role in neural tissue development and regulation of adult brain function. Mutations in this gene have been associated with numerous neurological disorders. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms.
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-220 of human NeuN (NP_001076044.1).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700017-100UL4065265167628