Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
SAB5600222
Sigma-Aldrich
Anti-Acetyl-Histone H3 (Lys14) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM130, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
H3K14ac, Histone H3 (acetyl K14)
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
clone:
RM130, monoclonal
recombinant monoclonal
application:
ChIP
ELISA
ICC
WB
multiplexing
reatividade de espécies:
vertebrates
técnica(s):
ChIP: 2-10 μg/mL
ELISA: 0.2-1 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
multiplexing: 0.1-0.5 μg/mL
western blot: 0.5— 2 μg/mL
citations:
recombinante
expressed in HEK 293 cells
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RM130, monoclonal
recombinant monoclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
vertebrates
técnica(s)
ChIP: 2-10 μg/mL
ELISA: 0.2-1 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
multiplexing: 0.1-0.5 μg/mL
western blot: 0.5— 2 μg/mL
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys14)
Informações sobre genes
human ... H3C1(8350)
Especificidade
This antibody reacts to Histone H3 acetylated at Lysine 14 (K14ac), which is not affected by the modification of neighboring amino acids. No cross reactivity with acetylated Lysine 4 (K4ac), Lysine 9 (K9ac), Lysine 18 (K18ac), Lysine 23 (K23ac), Lysine 27 (K27ac), Lysine 36 (K36ac), or lysine 79 (K79ac) in histone H3.
Imunogênio
An acetyl-peptide corresponding to the Acetyl-Histone H3 (Lys14)
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)