SAB5600194
Anti-PEG (methoxy group)-Biotin antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM105, purified immunoglobulin
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RM105, monoclonal
recombinant monoclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 0.02-0.5 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-2 μg/mL
western blot: 0.1-1.0 μg/mL
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)