Documentos Principais
SAB5500123
Sigma-Aldrich
Anti-Keratin 10 antibody, Rabbit monoclonal
clone SP99, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in proprietary host
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SP99, monoclonal
reatividade de espécies
human (tested)
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine, dog
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:100
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... KRT10(3858)
Descrição geral
Cytokeratin 10 is a type I cytokeratin, expressed by suprabasal cells of stratified and cornified epithelia. Its defects are implicated in bullous congenital ichthyosiform erythroderma, epidermolytic hyperkeratosis and diffuse non-epidermolytic palomoplantar keratoderma.
Imunogênio
Synthetic peptide corresponding to C-terminus of human keratin 10.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
0.1 ml rabbit monoclonal antibody purified by protein A/G in PBS/1% BSA buffer pH 7.6 with less than 0.1% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5500123-100UL4061837834028