SAB56000288
Anti-CK10 (Cytokeratin-10) Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM386, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Cytokeratin-10, Keratin-10
About This Item
Produtos recomendados
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RM386, monoclonal
recombinant monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 1:200-1:1000
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KRT10(3858)
Especificidade
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)