Documentos Principais
SAB5500066
Sigma-Aldrich
Anti-CD42B antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP219, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-BDPLT1, Anti-BDPLT3, Anti-BSS, Anti-CD42B, Anti-CD42b-alpha, Anti-DBPLT3, Anti-GP1B, Anti-GPIbA, Anti-GPIbalpha
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in proprietary host
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SP219, monoclonal
reatividade de espécies
human (tested)
reatividade da espécie (prevista por homologia)
dog, mouse
técnica(s)
flow cytometry: 1:400
immunohistochemistry: 1:100
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GP1BA(2811)
Descrição geral
CD42b or GPIb alpha is a surface membrane protein of platelets, megakaryocytes, and some tumor cells. It is a receptor for von Willebrand factor (VWF) and is involved in the binding of platelets to the blood vessel. CD42b is expressed by some human tumors such as megakaryoblastic leukemias and lung cancer.
Imunogênio
Synthetic peptide from human C-terminus of CD42b protein.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
0.1 ml rabbit monoclonal antibody purified by protein A/G in PBS/1% BSA buffer pH 7.6 with less than 0.1% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)