ABC142
Anti-Pex14 (peroxisomal membrane marker) Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Peroxisomal membrane protein PEX14, PTS1 receptor-docking protein, Peroxin-14, Peroxisomal membrane anchor protein PEX14
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PEX14(5195)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected PEX14 (peroxisomal membrane marker) in Pex14p-transfected CHO cells (Pinto, M. P., et al. 2006. J Biol Chem. 281(45):34492-34502.).
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected PEX14 (peroxisomal membrane marker) in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
NIH/3T3 cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1