Documentos Principais
SAB5300175
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GSK3B antibody produced in mouse
clone 3D10, ascites fluid
Sinônimo(s):
GSK-3β, GSK3-beta
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3D10, monoclonal
peso molecular
46 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, monkey, rat
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GSK3B(2932)
Imunogênio
Purified recombinant fragment of human GSK3B expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against GSK3B
forma física
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ou Li et al.
Medical science monitor : international medical journal of experimental and clinical research, 24, 8510-8523 (2018-11-26)
BACKGROUND Long non-coding RNAs (lncRNAs) have been implicated in various human cancer types. However, the underlying mechanisms involved in hepatocellular carcinoma (HCC) progression remain poorly understood. MATERIAL AND METHODS In this study, lncRNA array was used to identify HCC related
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5300175-100UL4061837598586