MABN2443
Anti-nonphospho-GSK3 (Ser9) Antibody, beta specific Antibody, clone 12B2
clone 12B2, from mouse
Sinônimo(s):
Glycogen synthase kinase-3 beta, EC: 2.7.11.26, GSK-3 beta, Serine/threonine-protein kinase GSK3B
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
12B2, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
ELISA Analysis: A representative lot detected nonphospho-GSK3 (Ser9) in ELISA applications (Grabinski, T., et. al. (2016). Front Mol Neurosci. 9:123).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected nonphospho-GSK3 (Ser9) in Western Blotting applications (Grabinski, T., et. al. (2016). Front Mol Neurosci. 9:123).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected nonphospho-GSK3 (Ser9) in human cerebral cortex tissue.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected nonphospho-GSK3 (Ser9) in Western Blotting applications (Grabinski, T., et. al. (2016). Front Mol Neurosci. 9:123).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected nonphospho-GSK3 (Ser9) in Western Blotting applications (Grabinski, T., et. al. (2016). Front Mol Neurosci. 9:123).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected nonphospho-GSK3 (Ser9) in Western Blotting applications (Grabinski, T., et. al. (2016). Front Mol Neurosci. 9:123).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected nonphospho-GSK3 (Ser9) in rat brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash