Documentos Principais
SAB5300144
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-APOL1 antibody produced in mouse
clone 1D4, ascites fluid
Sinônimo(s):
APOL,APO-L, APOL- I
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D4, monoclonal
peso molecular
44 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APOL1(8542)
Imunogênio
Purified recombinant fragment of APOL1 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against APOL1
forma física
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5300144-100UL4061837598302