Documentos Principais
SAB5300133
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CA9 antibody produced in mouse
clone 2D3, ascites fluid
Sinônimo(s):
CA9, CAIX, MN
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2D3, monoclonal
peso molecular
50 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CA9(768)
Imunogênio
Purified recombinant fragment of human CA9 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against CA9
Aplicação
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
forma física
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Siao-Syun Guan et al.
Oncotarget, 6(34), 36139-36155 (2015-10-09)
Hypoxic microenvironment is a common situation in solid tumors. Carbonic anhydrase IX (CA9) is one of the reliable cellular biomarkers of hypoxia. The role of CA9 in colorectal cancer (CRC) remains to be clarified. CA9 inhibitor such as sulfonamides is