Documentos Principais
SAB5201790
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ENaC beta-Atto 488 antibody produced in mouse
clone 7B8
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
mouse
conjugado
Atto 488 conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7B8, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
87kDa
reatividade de espécies
mouse
concentração
1.0 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:150
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Imunogênio
Synthetic peptide from the C-terminal of Rat ENaC beta (aa. 617-638)
forma física
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)