SAB5200020
Monoclonal Anti-MDC1 antibody produced in mouse
clone P2B11, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-MDC1, P2B11, Anti-Nuclear factor with BRCT domains1, Anti-mediator of DNA damage checkpoint 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
P2B11, monoclonal
forma
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
antigen predicted mol wt 184 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, bovine, chimpanzee
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... MDC1(240087)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1