Key Documents
SAB4700995
Sigma-Aldrich
Anti-PAG1 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
CBP, PAG
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
forma
buffered aqueous solution
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão
NM_018440.3
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PAG1(55824)
Descrição geral
The polyclonal antibody recognizes Csk-binding protein (Cbp / PAG), a 46 kDa ubiquitously expressed transmembrane adaptor protein present in membrane rafts (glycosphingolipid-enriched microdomains), which however migrates on SDS PAGE gels anomalously as an 80 kDa molecule.
Imunogênio
Recombinant intracellular fragment (aa 97-432) of human Cbp (PAG).
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.