SAB5200007
Monoclonal Anti-YDJ1 antibody produced in mouse
clone 1G10.H8, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-CPR3, Anti-DNAJ, Anti-DNAJA2, Anti-HIRIP4, Anti-HIRa interatcting protein4, Anti-Hsp40, YDJ1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1G10.H8, monoclonal
Formulário
solution
peso molecular
antigen predicted mol wt 40 kDa
reatividade de espécies
yeast
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
yeast ... YDJ1(855661)
Especificidade
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)