Documentos Principais
SAB4701098
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD3-APC antibody produced in mouse
clone APA1/1
Sinônimo(s):
CD3 epsilon chain, CD3epsilon, IMD18, T3E
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
APA1/1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
concentração
0.1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 1.5 μg/mL
nº de adesão
BC049847
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD3E(916)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody APA1/1 recognizes an activation-dependent intracellular epitope of CD3 epsilon. Exposure of the epitope precedes CD3 phosphorylation and recruitment and activation of ZAP70, which initiates the signaling cascade produced by T-cell activation. APA1/1 provides the earliest known marker for TCR-mediated T cell activation.
Imunogênio
Purified human CD3 proteins isolated from thymus
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)